Valigetta frigorifera -20 °C, Nunc™
391-7635
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Conf:1
In PC antiurto.
- Griglia alfanumerica stampata sul coperchio trasparente (applicabile in un unico senso)
- Può contenere 20 vials per criogenia CryoTubes™ (da 1,0 e 1,8 ml). Nella fornitura sono compresi anche gli adattatori per microvials da 0,2 a 0,5 ml
- Impilabile
- Con maniglia di bloccaggio
Permette di mantenere enzimi, cellule, reagenti e soluzioni alla temperatura di congelamento durante l'utilizzo sul banco di lavoro. Mantiene invariata la temperatura di congelamento durante lo sbrinamento e durante eventuali interruzioni di corrente elettrica o aperture accidentali della porta del congelatore.