Valigetta frigorifera Quick Chill™, Nalgene®
479-5160
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Conf:1
PC, non-toxic insulating solution.
- Nessun contatto diretto tra le vials e la soluzione isolante, in modo tale da impedire la rimozione di etichette e marcature
- Impilabile, con piedini in gomma antiscivolo
Per il raffreddamento rapido di campioni biologici. Utilizzabile in continuo fino a 45 minuti. È in grado di raffreddare a −20 °C fino a 2 ml di soluzioni alcoliche in meno di 3 minuti o a 0 °C fino a 2 ml di soluzioni acquose in meno di 4 minuti.
Per 12 microprovette (3×4) da 1,5 o 0,5 ml.
L×P×A: 151×108×125 mm