VWR®, bottiglie, collo largo, con tappo a vite
Nome del fornitore: VWR Collection
Certificati
Informazioni su questo articolo
In PTFE, con pareti resistenti.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenti da −200 fino a +280 °C
- Pareti interne eccezionalmente lisce per impedire la contaminazione
Robust construction. Special recessed grips on the cap, and grooves in the flask, make it easy to handle. Non stick, the wide mouth allows easy filling and cleaning.
Informazioni correlate
215-1158
Immagini 360
VWR® for sampling and sample transportation VWR® Lab bric-a-brac
Letteratura sul prodotto
Frequently Bought Together