VWR®, bottiglie, collo largo, quadrate, con tappo a vite
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Bottiglie in HDPE con tappo nero, in HDPE, antimanomissione.
- Buona resistenza ai prodotti chimici
- A tenuta ermetica
- Risparmio di spazio in laboratorio
Perfettamente adatto per raccolta campioni, stoccaggio e trasporto. Ideale per liquidi, sostanze pastose e granulati. L'ampia apertura consente un facile riempimento e una facile pulizia.
Related Information
Frequently Bought Together