Orders LinkContactUsLinkComponent
Flaconi a collo largo, Nalgene®
Flaconi a collo largo, Nalgene®
   Opzioni sostenibili disponibili
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Flaconi a collo largo, Nalgene®
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Opzioni sostenibili disponibili
Certificates
Flaconi a collo largo, Nalgene®
4 varianti
Product Details & Documents
FEP, traslucido, con tappo a vite in ETFE.
  • Massima resistenza alle sostanze chimiche
  • Termostabile da −105 fino a +150 °C, tenuta
  • Autoclavabili
Bottiglie con la massima resistenza agli agenti chimici e alla corrosione. Ideale per applicazioni in ambienti a basse e alte temperature, analisi in tracce e per molte applicazioni con solventi organici.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 215-7101
  • 215-7102
  • 215-7103
  • 215-7104
  • Environmentally Preferable:
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
  • ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
  • NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Filettatura
    Ø interno collo
    Altezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • 125 ml
    33 mm
    25 mm
    117 mm
    46 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 155.00
    SFr. 155.00
    1 * 1 ST
       SFr. 155.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-7101
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
      Produzione a basso impatto
  • 250 ml
    43 mm
    33 mm
    128 mm
    59 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 245.00
    SFr. 245.00
    1 * 1 ST
       SFr. 245.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-7102
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 500 ml
    48 mm
    38 mm
    165 mm
    71 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 210.00
    SFr. 210.00
    1 * 1 ST
       SFr. 210.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-7103
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto
  • 1000 ml
    53 mm
    43 mm
    209 mm
    91 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 662.00
    SFr. 662.00
    1 * 1 ST
       SFr. 662.00
    Specifiche:
      Produzione a basso impatto
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-7104
    Environmentally Preferable
    Produzione a basso impatto
    Certificazione ambientale
    NAR Certificate of Retirement
      Produzione a basso impatto