Flaconi a collo largo, con tappo a vite, MASON, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
In PPCO semitrasparente con tappo a vite in PP.
- Ottima resistenza chimica
- Termoresistenza fino a 121 °C, autoclavabili
- Tappo a tenuta ermetica con anello per tappo retrattile
Bottles have 70 mm necks that accept fixtures or closures with Mason jar threads. Also fit on mixers equipped with the special Mason thread.
Specifications
- Catalog No:
- 215-7851
- 215-7852
- 215-7853
- 215-7854
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement