Flaconi a collo largo con tappo a vite per campioni ambientali, Nalgene®
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Certificates
About this item
HDPE, colore naturale con tappo a vite in PP.
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Termostabile da –100 fino a +120 °C
- A tenuta ermetica
Flaconi a collo largo economici e infrangibili per prelevare, trasportare e stoccare i campioni. Ideale per lo stoccaggio per periodi lunghi senza esposizione diretta a raggi UV.
Specifications
- Catalog No:
- 215-1035
- 215-1036
- 215-1033
- 215-1034
- 215-1037
- 215-1038
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto, Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Certificazione ambientale:
- IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
- NAR Certificate of Retirement, ACT Label
- NAR Certificate of Retirement, ACT Label
- NAR Certificate of Retirement, ACT Label
- NAR Certificate of Retirement, ACT Label
- NAR Certificate of Retirement, ACT Label