Spruzzette per solventi, Nalgene®
500 ml, 53 mm
Codice catalogo 215-0115
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Spruzzette per solventi, Nalgene®
Codice catalogo 215-0115
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Vai a
Product Details & Documents
HDPE, fluorinato con tappo rosso fluorurinato in PP.
- Outstanding resistance to many organic solvents, heat resistant up to 90 °C
- Non-metallic vent valve keeps contents in the bottle, no leakage
- With red label: 'Solvent Wash Bottle'
Le superfici fluorinatie riducono il rischio di assorbimento dei solventi, prolungano la durata delle bottiglie e riducono la perdita di materiale.
Specifiche
- Filettatura:53 mm
- Capacità:500 ml
- Cat. No.:215-0115
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement