Orders LinkContactUsLinkComponent
Sample Bottles
Sample Bottles
Nome del fornitore:   GRAVIS
Sample Bottles
Nome del fornitore:  GRAVIS
Certificates
Sample Bottles
2 varianti
Product Details & Documents
Glass.
  • Screw ring
  • Different sizes
  • Capsules of different formats and materials for a wide variety of applications
Wide neck.
PH30 and PH40 ring
Informazioni per l'ordine: Supplied without capsules (to be selected separately).
Product Family Options
Round bottles, threaded wide neck, without capsules
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Filettatura
    Ø est
    Altezza
    Ø interno collo
    Disponibilità
    Price
  • 100 ml
    40 mm
    49,4 mm
    87,2 mm
    32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 86 ST
    1 * 86 ST - SFr. 133.00
    SFr. 133.00
    1 * 86 ST
       SFr. 133.00
  • 120 ml
    40 mm
    48,5 mm
    106,1 mm
    32 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 86 ST
    1 * 86 ST - SFr. 158.00
    SFr. 158.00
    1 * 86 ST
       SFr. 158.00
Screw caps, Bakelite
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • with TRISEAL seal
    nero
    40 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 90.50
    SFr. 90.50
    1 * 100 ST
       SFr. 90.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • Bachelite
    nero
    40 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 391.00
    SFr. 391.00
    1 * 100 ST
       SFr. 391.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • with rubber liner
    nero
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 98.90
    SFr. 98.90
    1 * 100 ST
       SFr. 98.90
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • Bachelite
    nero
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 271.00
    SFr. 271.00
    1 * 100 ST
       SFr. 271.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • with rubber liner
    nero
    40 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 154.00
    SFr. 154.00
    1 * 100 ST
       SFr. 154.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • with TRISEAL seal
    nero
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 63.00
    SFr. 63.00
    1 * 100 ST
       SFr. 63.00
Screw caps, Aluminium
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • with rubber liner
    argento
    40 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 135.00
    SFr. 135.00
    1 * 100 ST
       SFr. 135.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Descrizione
    Colore
    Filettatura
    Disponibilità
    Price
  • with rubber liner
    argento
    30 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 84.00
    SFr. 84.00
    1 * 100 ST
       SFr. 84.00