Flaconi a collo largo e bordo svasato, DURAN®
DURAN®, borosilicate glass 3.3, clear, ungrounded neck.
- Ottima resistenza chimica
- Resistenza alle alte temperature
- Minima espansione termica che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
- Vetro tipo I secondo USP, EP e JP
Forma tonda, con graduazione stampata e campo bianco per scrittura.
: DIN 12038.
Frequently Bought Together