Bottiglie a collo stretto, con tappi smerigliati standard
Supplier: VITLAB
Certificates
About this item
In PP traslucido con tappi in HDPE
- Ottima resistenza chimica
- Resistenza termica fino a +121 °C (per 20 minuti), uso prolungato +100 °C
Perfette per la raccolta, la conservazione e il trasporto dei campioni. Ideali per i liquidi. Resistenti a sostanze calde.
Frequently Bought Together