Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
Ghiere
Tappi per bottiglie
Tappi a vite per bottiglie con collo stretto, quadrati
Tappi a vite per bottiglie con collo stretto, quadrati
Tappi a vite per bottiglie con collo stretto, quadrati
Codice catalogo 215-3390
Nome del fornitore:
Kautex
Espandi l'immagine
Tappi a vite per bottiglie con collo stretto, quadrati
Codice catalogo 215-3390
Nome del fornitore:
Kautex
Specifiche
Filettatura:
25 mm
Descrizione:
Tappo a vite, PP, con ugello, bianco
Seq:
04
Conf:
1
Per bottiglie:
250/500/1000 ml
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Dettagli del prodotto
Dettagli del prodotto