Orders LinkContactUsLinkComponent
Tappi a vite
Tappi a vite
Nome del fornitore:   GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Tappi a vite
Nome del fornitore:  GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Certificates
7 varianti
Product Details & Documents
PP, nero.
  • Ottima resistenza chimica
  • Termoresistenti fino a 110 °C
  • I sono adatti solo per i flaconi da 215-2814 a 215-2819
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Services:
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Filettatura
    Tipo
    Per
    Confezione
    Disponibilità
    Price
  • GL 18
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 2.90
    SFr. 2.90
    1 * 10 ST
       SFr. 2.90
  • GL 25
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 4.90
    SFr. 4.90
    1 * 10 ST
       SFr. 4.90
  • GL 28
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 43.20
    SFr. 43.20
    1 * 100 ST
       SFr. 43.20
  • GL 32
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.70
    SFr. 0.70
    1 * 1 ST
       SFr. 0.70
  • GL 40
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 0.70
    SFr. 0.70
    1 * 1 ST
       SFr. 0.70
  • GL 55
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - SFr. 78.20
    SFr. 78.20
    1 * 100 ST
       SFr. 78.20
  • GL 45
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    New Product