Flaconi rettangolari a collo stretto con filettatura per tappi a vite
Supplier: MUELLER KREMPEL
Certificates
About this item
In LDPE traslucido senza tappo a vite. Ideali per la conservazione e la spedizione di liquidi. Graduate.
- Buona resistenza ai prodotti chimici
- Termoresistenti fino a 80 °C
- Parete a coste laterale per una presa migliore
Ordering information: The bottles are supplied without caps. For suitable caps for 125/500 and 1000 ml please see 215-9226 (for 250 ml botlles see MUEL14.063.01).
Frequently Bought Together