Flaconi per terreni, quadrati, sterili, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Poletilene, trasparente chiaro con filettatura e complete con tappi a vite bianchi in HDPE.
- Buona resistenza chimica
- Resistenza termica da −40 a +70 °C
- Infrangibili, adatte al trasporto aereo, a prova di fuoriuscita accidentale dei liquidi
Bottiglie leggere, infrangibili con eccezionali proprietà di diffusione dei gas per lo stoccaggio e il trasporto di mezzi liquidi, soluzioni tampone e sieri. Le bottiglie e i tappi sono sterilizzate ai raggi gamma. Non citotossiche e esenti da pirogeni. Con graduazione serigrafata e anello di tenuta interno per l'impiego con tappi originali.
Certifications: Conformi ai requisiti di USP, Classe VI, USP 661 e European Pharmacopeia per gli standard di tossicità.
Emballage: confezionati in strati calettati a caldo. Gli strati hanno un doppio imballaggio per l'impiego in ambienti critici.
Spécifications
- Catalog No:
- 392-0378
- NALG842040-0125
- 215-1851
- 392-0397
- 392-0381
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement