Bottiglie per terreni, quadrate, sterili, WHEATON®
Catalog # 215-8320
Anbieter: DWK Life Sciences
Technische Daten
- Capacità:125 ml
- L×P×A:53×53×99 mm
- Conf:48
Technische Daten
Über diesen Artikel
Bottiglia in PET con tappo in PE.
- Testati per un'eccellente stabilità del pH, durata della temperatura, efficienza di clonaggio e citotossicità
- Il bordo salvagoccia consente di versare i liquidi in modo più facile, rapido e pulito
- Le graduazioni stampate consentono l'individuazione immediata del volume
- Leggere per una maggiore economia nel trasporto e nella manipolazione
- 20% di volume al di sopra del liquido per additivi
Questi flaconi salvaspazio offrono la stessa trasparenza del vetro e la resistenza della plastica.
Delivery: forniti con tappi preinseriti, sterili e termoretraibili.