Taniche fluorinate, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Taniche fluorinate, Nalgene®
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificates
Informazioni su questo articolo
HDPE fluorinato con tappo a vite impermeabile in PP fluorinato.
- Resistente alla maggior parte degli acidi, composti alcalini e solventi organici aggressivi
- Resistenti a temperature comprese tra −100 e +120 °C
- Costruzione stabile e robusta con graduazione stampata in galloni e litri, a tenuta ermetica
Superfici interne ed esterne fluorinate riducono il rischio di assorbimento e penetrazione dei solventi evitandone la perdita e migliorando la durata della tanica stessa. Stabile grazie alla grande superficie di appoggio e al baricentro basso. Il beccuccio integrato facilita il versamento.
2 varianti
Product Details & Documents
HDPE fluorinato con tappo a vite impermeabile in PP fluorinato.
- Resistente alla maggior parte degli acidi, composti alcalini e solventi organici aggressivi
- Resistenti a temperature comprese tra −100 e +120 °C
- Costruzione stabile e robusta con graduazione stampata in galloni e litri, a tenuta ermetica
Superfici interne ed esterne fluorinate riducono il rischio di assorbimento e penetrazione dei solventi evitandone la perdita e migliorando la durata della tanica stessa. Stabile grazie alla grande superficie di appoggio e al baricentro basso. Il beccuccio integrato facilita il versamento.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 216-8511
- 216-8512
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàL×P×AØ interno colloFilettaturaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.216-8511Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.216-8512Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto