Flaconi, a bocca larga, con tappo a vite
Catalog # MURRCO120UC72
Supplier: MURRAY S
Specifications
- Ø est:62 mm
- Filettatura:58/R3
- Capacità:120 ml
- Altezza:63 mm
- Conf:72
Specifications
About this item
In vetro incolore, con tappo in bachelite nero
- Tappo a vite con rivestimento in cera paraffinica
- Buona resistenza chimica
- Apertura estremamente larga per riempimento e svuotamento semplici
Adatti per tutte le applicazioni che prevedono l'uso di materiali pastosi o farinosi e liquidi.