Contabolle
100 mm
Codice catalogo 201-9100
Nome del fornitore: Lenz Laborglas
Vai a
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato 3.3.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Dilatazione termica minima, che offre una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Per il monitoraggio del flusso di gas negli impianti di distillazione.
Documents
BSE TSE Glass Columns
Certificati BSE/TSE
Specifiche
- Altezza:100 mm