ContactUsLinkComponent
Bottiglie contagocce, FEP, Nalgene®
Bottiglie contagocce, FEP, Nalgene®
Codice catalogo 215-7861
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
undefined
Bottiglie contagocce, FEP, Nalgene®
Codice catalogo 215-7861
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Specifiche
  • Capacità:
    30 ml
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Conf:
    1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
In PTFE/FEP, con tappo contagocce e cappuccio in ETFE.
  • Eccellente resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenti a temperature fino a 150 °C, sterilizzabili in autoclave
  • Cappuccio di chiusura agganciato al tappo
Per il dosaggio di pressoché tutte le sostanze chimiche.