Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
Nome del fornitore:   HIRSCHMANN
Dissolved oxygen bottles
Nome del fornitore:  HIRSCHMANN
Certificates
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
2 varianti
Product Details & Documents
Oxygen bottles according to Winkler, with white inscription label.
  • The adjusted capacity is individually marked on the bottle
  • A unique serial number is engraved on the bottle and stopper
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Tappo a molatura standard
    Disponibilità
    Price
  • 612-2794
    Bombole per ossigeno secondo Winkler
    Bombole per ossigeno secondo Winkler
    100-150 ml
    14/23
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 42.40
    SFr. 42.40
    1 * 1 ST
       SFr. 42.40
  • 215-1245
    Bombole per ossigeno secondo Winkler
    Bombole per ossigeno secondo Winkler
    200-300 ml
    19/26
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 47.50
    SFr. 47.50
    1 * 1 ST
       SFr. 47.50