Orders LinkContactUsLinkComponent
Dissolved oxygen bottles
Dissolved oxygen bottles
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Dissolved oxygen bottles
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Certificates
Dissolved oxygen bottles
2 varianti
Product Details & Documents
Glass, clear.
  • White inscription label
  • Oblique ground NS stopper
  • Optional stopper clamp is available
For the determination of dissolved oxygen in water according to Winkler. The capacity is engraved on the bottle with an accuracy of ± 0,01 ml. Each bottle is individually adjusted with its stopper (non interchangeable). Each stopper and bottle is identified with the same serial number.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Tappo a molatura standard
    Disponibilità
    Price
  • 528-1203
    Bombole per ossigeno secondo Winkler
    Bombole per ossigeno secondo Winkler
    250-300 ml
    19/26
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 55.60
    SFr. 55.60
    1 * 1 ST
       SFr. 55.60
  • 528-1205
    Bombole per ossigeno secondo Winkler
    Bombole per ossigeno secondo Winkler
    100-150 ml
    14/23
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 53.20
    SFr. 53.20
    1 * 1 ST
       SFr. 53.20
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Morsetti NS 14/23 per bombole per ossigeno disciolto
    Morsetti NS 14/23 per bombole per ossigeno disciolto
    705-0564
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 11.70 SFr.
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Morsetti NS 19/26 per bombole per ossigeno disciolto
    Morsetti NS 19/26 per bombole per ossigeno disciolto
    705-0565
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - 13.20 SFr.