Adattatore provetta per centrifuga con fondo conico, Nalgene®
Catalog # 525-0143
Supplier: Thermo Fisher Scientific
Specifications
- Ø:28,83 mm
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
- Conf:6
Specifications
About this item
In PC, autoclavabile
- Da utilizzare con le provette per centrifuga e da reazione coniche Nalgene® da 35 ml
- Adatto per la maggior parte dei rotori comunemente reperibili in commercio
- Dopo l'uso, può essere facilmente rimosso dai rotori