Bottiglie per centrifuga, PC, con tappo a vite, Nalgene®
Codice catalogo 525-2471
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Specifiche
- Ø×L:61,9×145,8 mm
- Capacità:250 ml
- Environmentally Preferable:Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:NAR Certificate of Retirement
- Conf:4
Specifiche
Informazioni su questo articolo
PC, fondo sferico, autoclavabile, con tappo a vite in PP
- Trasparente, resistenza straordinaria agli agenti chimici
- Sopportano una forza centrifuga fino a 27 500 ×g
- Utilizzabile con l'adattatore 525-2401