ContactUsLinkComponent
Rubinetti a chiusura rapida, Nalgene®
Rubinetti a chiusura rapida, Nalgene®
  216-4423
   Produzione a basso impatto
undefined
Rubinetti a chiusura rapida, Nalgene®
  216-4423
   Produzione a basso impatto
  • Descrizione:
    Rubinetti per recipienti
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Conf:
    1
PP, con adattatore per tubi flessibili in HDPE.
  • Ottima resistenza agli agenti chimici, termostabili fino a 135 °C, sterilizzabili in autoclave
  • Per tubi flessibili con un diametro interno di 16 mm
  • Con adattatore per tubi flessibili con diametro interno da 6 a 9 mm
Rubinetto standard per flaconi in vetro Nalgene®.