Taniche, collo stretto, LDPE, con tappi a vite, Nalgene®
LDPE, traslucide con tappo a vite bianco in PP.
- Buon resistenza chimica
- Resistenti a temperature comprese tra −100 e +80 °C
- Tenuta ermetica
L'impugnatura ampia consente maggiore maneggevolezza. L'apertura sul lato assicura il versamento facile e preciso.
- Catalog No:
- 216-4399
- 216-4398
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Frequently Bought Together