Bottiglioni, a bocca stretta con tappo a vite
Nome del fornitore: KARTELL
Certificati
Informazioni su questo articolo
HDPE, traslucido con tappo a vite blu.
- Buona resistenza chimica
- Resistenza termica fino a 80 °C (120 °C per brevi periodi)
- Pareti spesse, resistenza elevata, tappo interno con guarnizione per una tenuta ermetica perfetta
Ideali per la conservazione e il trasporto dei liquidi. Completi di manico di trasporto, i modelli da 25 e 50 litri sono dotati di due manici.
Frequently Bought Together