Borracce a collo stretto, PPCO, con tappo a vite, Nalgene®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
PPCO, traslucido con tappo a vite bianco in PP.
- Ottima resistenza chimica
- Resistenti a temperature comprese tra −20 e +121 °C, autoclavabile
- A tenuta ermetica
Large handle makes carrying easier while wearing rubber gloves for safe handling of corrosive liquids. Opening offset to one side for easy, precise pouring.
Spécifications
- Catalog No:
- 216-8681
- 216-8682
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Spécifications
Frequently Bought Together