Double bosshead
Thumb screw, Lega di alluminio, 16,5 mm
Catalog # 241-3168
Supplier: BOCHEM
Jump to:
Product Details & Documents
Double bosshead made from aluminium.
Screw type: Thumb screw, M8 (Type 1).
Certifications: DIN 12895
Specifications
- Descrizione:Thumb screw
- Materiale:Lega di alluminio
- per Ø asta:16,5 mm