Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bosshead
25 mm, Ghisa temprata
Codice catalogo 241-2550
Nome del fornitore:   Lenz Laborglas
Double bosshead
Codice catalogo 241-2550
Nome del fornitore:  Lenz Laborglas
Double bosshead
Double bosshead
25 mm, Ghisa temprata
Price
SFr. 95.30
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
  • Clasping range up to 25 mm
  • Fast and easy assembly and disassembly via large brass tommy screws
  • Robust, durable
 : DIN 12895
Specifiche
  • Larghezza di serraggio:
    25 mm
  • Materiale:
    Ghisa temprata