Morsetti a croce
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Informazioni su questo articolo
Diametro di serraggio fino a 16 mm.
- Angolo: 90 + 180°
- Per l'assemblaggio facile e veloce
2 varianti
Product Details & Documents
Diametro di serraggio fino a 16 mm.
- Angolo: 90 + 180°
- Per l'assemblaggio facile e veloce
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Larghezza di serraggioMaterialeDisponibilitàPrice
- 241-7211Vite centraleVite centrale16,5 mmIn acciaio inox 18/10, antimagnaticoLog in per disponibilità1 * 1 STSFr. 78.10Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.241-7211 - 241-7179Vite ad aletta, cromataSpecifiche:
More
Specifications
Cat. No.241-7179