Holder
Supporto per sacchetti
Codice catalogo 129-9825
Nome del fornitore: HUPFER METALLWERKE
Vai a
Product Details & Documents
White steel wire with epoxy coating and rubber feet.
Int. Ø×H: 120×250 mm
Specifiche
- Descrizione:Supporto per sacchetti