Orders LinkContactUsLinkComponent
Waste Bin
Waste Bin
grigio, 60 L, 360×260×610 mm
Codice catalogo 129-9922
Nome del fornitore:   Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Waste Bin
Codice catalogo 129-9922
Nome del fornitore:  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Waste Bin
Waste Bin
grigio, 60 L, 360×260×610 mm
Price
SFr. 53.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Coated steel wire.
This basket can be placed on the floor or mounted on the wall. For use with waste disposal bags.
Specifiche
  • Capacità:
    60 L
  • Colore:
    grigio
  • L×P×A:
    360×260×610 mm