ContactUsLinkComponent
Jacketed beakers with hose connections
  201-0372
 : 0710-0250-55
undefined
Jacketed beakers with hose connections
  201-0372
 : 0710-0250-55
Select an Option
80 mm
Select an Option
250 ml
Select an Option
120 mm
Select an Option
1
Borosilicate glass 3.3, without spout.
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • With glass tubing connectors O.Ø: 10 mm
Per il riscaldamento di liquidi. Il prodotto di riscaldamento viene pompato attraverso la guaina a doppia parete mediante un termostato di circolazione.
Frequently Bought Together