ContactUsLinkComponent
Beakers, low form, Azlon®
Beakers, low form, Azlon®
Codice catalogo 213-0112
Nome del fornitore:  SciLabware
Codice del fornitore: BPM1000P
undefined
Beakers, low form, Azlon®
Codice catalogo 213-0112
Nome del fornitore:  SciLabware
Codice del fornitore: BPM1000P
Login per disponibilità
Select an Option
99 mm
Select an Option
100 ml
Select an Option
1000 ml
Select an Option
148 mm
Select an Option
08
Select an Option
5
Informazioni su questo articolo
In PP altamente traslucido.
  • Tapered stacking style - space saving and easy to handle
  • Autoclavable, durable with good chemical resistance
  • Precise non-drip pouring spouts, with easy-to-read moulded graduations
Certifications: Comply with ISO 7056.
Frequently Bought Together