Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, tall form
Beakers, tall form
Nome del fornitore:   SciLabware
Beakers, tall form
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Beakers, tall form
Beakers, tall form
8 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass, with spout.
  • Ottima resistenza ai prodotti chimici
  • Resistenza ad alte temperature
  • Autoclavabili
Con scala graduata e area di scrittura.
Certifications: DIN 12331, ISO 3819
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • 150 ml
    95 mm
    54 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 93.90
    SFr. 93.90
    1 * 10 ST
       SFr. 93.90
  • 50 ml
    70 mm
    38 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 87.40
    SFr. 87.40
    1 * 10 ST
       SFr. 87.40
  • 100 ml
    80 mm
    48 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 88.40
    SFr. 88.40
    1 * 10 ST
       SFr. 88.40
  • 400 ml
    130 mm
    70 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 119.00
    SFr. 119.00
    1 * 10 ST
       SFr. 119.00
  • 600 ml
    150 mm
    80 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 146.00
    SFr. 146.00
    1 * 10 ST
       SFr. 146.00
  • 1000 ml
    180 mm
    95 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 233.00
    SFr. 233.00
    1 * 10 ST
       SFr. 233.00
  • 250 ml
    120 mm
    60 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 99.00
    SFr. 99.00
    1 * 10 ST
       SFr. 99.00
  • 2000 ml
    240 mm
    120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 427.00
    SFr. 427.00
    1 * 10 ST
       SFr. 427.00