Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, Philips
Beakers, Philips
Nome del fornitore:   SciLabware
Beakers, Philips
Nome del fornitore:  SciLabware
Certificates
Beakers, Philips
Beakers, Philips
2 varianti
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Conical shape with spout and labelling area.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Altezza
    Ø est
    Disponibilità
    Price
  • 250 ml
    105 mm
    58 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 182.00
    SFr. 182.00
    1 * 10 ST
       SFr. 182.00
  • 500 ml
    142 mm
    86 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 ST
    1 * 10 ST - SFr. 345.00
    SFr. 345.00
    1 * 10 ST
       SFr. 345.00