Becher, forma bassa
About this item
PMP (TPX), trasparente chiaro.
- Buona resistenza chimica
- Resistenza termica fino a +150 °C (fino a +170 °C per brevi periodi)
- Per la sterilizzazione in autoclave si consiglia il modello con graduazioni in rilievo
- Per mantenere inalterate le indicazioni stampate, si consiglia una pulizia a temperature non superiori a 60 °C
Ideale per uso generico in laboratorio. Con beccuccio e scala graduata rossa ben leggibile.
Variante ISO 7056 -10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in aggiunta a ISO 7056
Certifications: Variante ISO 7056 -10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in aggiunta a ISO 7056.
13 Options Available Below
Product Details & Documents
PMP (TPX), trasparente chiaro.
- Buona resistenza chimica
- Resistenza termica fino a +150 °C (fino a +170 °C per brevi periodi)
- Per la sterilizzazione in autoclave si consiglia il modello con graduazioni in rilievo
- Per mantenere inalterate le indicazioni stampate, si consiglia una pulizia a temperature non superiori a 60 °C
Ideale per uso generico in laboratorio. Con beccuccio e scala graduata rossa ben leggibile.
Variante ISO 7056 -10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in aggiunta a ISO 7056
Certifications: Variante ISO 7056 -10 ml/150 ml/400 ml/600 ml/3000 ml in aggiunta a ISO 7056.
Product Family Options
Product Information
- CapacitàAltezzaØ estIntervallo di laureaAvailabilityPrice