Becher, forma alta, DURAN®
Nome del fornitore: DWK Life Sciences
Vai a
Informazioni su questo articolo
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con beccuccio.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Dilatazione termica minima, che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con scala graduata per la lettura del contenuto e con area di scrittura.
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.
ISO 3819.
10 varianti
Product Details & Documents
DURAN®, vetro borosilicato 3.3 trasparente, con beccuccio.
- Ottima resistenza chimica
- Elevata resistenza termica
- Dilatazione termica minima, che conferisce una resistenza relativamente elevata alle variazioni di temperatura
Con scala graduata per la lettura del contenuto e con area di scrittura.
Con Retrace Code (contrassegno di tracciabilità) stampato.
ISO 3819.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàAltezzaØ estDisponibilitàPrice