Beakers, low form, Nalgene®
Informazioni su questo articolo
PPCO, translucent.
- Very good chemical resistance
- Heat resistant up to +121 °C, autoclavable at +121 °C (max. 20 minutes)
- Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Designed for general laboratory use. With spout and easy to read printed graduations with size code, plastic code, maximum temperature for use and 'Not flameproof' symbol. Ribbed for easy stacking. No drip, single spout design provides precision pouring control.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
10 varianti
Product Details & Documents
PPCO, translucent.
- Very good chemical resistance
- Heat resistant up to +121 °C, autoclavable at +121 °C (max. 20 minutes)
- Smooth surfaces for easy, fast cleaning
Designed for general laboratory use. With spout and easy to read printed graduations with size code, plastic code, maximum temperature for use and 'Not flameproof' symbol. Ribbed for easy stacking. No drip, single spout design provides precision pouring control.
ISO 7056
Certifications: ISO 7056
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 213-7100
- 213-7101
- 213-7102
- 213-7103
- 213-7104
- 213-7105
- 213-7106
- 213-7107
- 213-7108
- 213-7109
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto
- Certificazione ambientale:
- ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement - ISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- CapacitàRange di gradazioneDisponibilitàPrice
- Specifiche:
Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Specifications
Cat. No.213-7100Environmentally PreferableProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - Specifiche:
Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Specifications
Cat. No.213-7101Environmentally PreferableProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - Specifiche:
Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Specifications
Cat. No.213-7102Environmentally PreferableProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - Specifiche:
Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Specifications
Cat. No.213-7103Environmentally PreferableProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - Specifiche:
Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Specifications
Cat. No.213-7104Environmentally PreferableProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - Specifiche:
Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Specifications
Cat. No.213-7105Environmentally PreferableProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - Specifiche:
Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Specifications
Cat. No.213-7106Environmentally PreferableProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - Specifiche:
Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Specifications
Cat. No.213-7107Environmentally PreferableProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - Specifiche:
Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Specifications
Cat. No.213-7108Environmentally PreferableProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto - Specifiche:
Produzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto More
Specifications
Cat. No.213-7109Environmentally PreferableProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodottoCertificazione ambientaleISO14001 (Certificate Registration No. EMS 752603), ACT Label
NAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto|Trasparenza e Comunicazioni relative al prodotto