Orders LinkContactUsLinkComponent
Test tube baskets
Test tube baskets
Nome del fornitore:   Bel-Art Products, a Part of SP
Test tube baskets
Nome del fornitore:  Bel-Art Products, a Part of SP
Certificates
Test tube baskets
Test tube baskets
4 varianti
Product Details & Documents
In PP.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
  • Sterilisable and autoclavable
These test tube baskets are designed for rinsing, transporting and storing laboratory glassware.
Colour: White
Product Family Options
With lid
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 127×102×102 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 77.50 SFr.
    77.50 SFr.
    1 * 1 ST
       77.50 SFr.
  • 152×152×152 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 80.30 SFr.
    80.30 SFr.
    1 * 1 ST
       80.30 SFr.
  • 229×229×229 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - 98.50 SFr.
    98.50 SFr.
    1 * 1 ST
       98.50 SFr.
Without lid
Informazioni sul prodotto
  • L×P×A
    Disponibilità
    Price
  • 127×102×102 mm