Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, receiver, Quickfit®
Adapters, receiver, Quickfit®
19/26 NS, 180 mm
Codice catalogo 201-0620
Nome del fornitore:   SciLabware
Adapters, receiver, Quickfit®
Codice catalogo 201-0620
Nome del fornitore:  SciLabware
Adapters, receiver, Quickfit®
Adapters, receiver, Quickfit®
19/26 NS, 180 mm
Price
SFr. 39.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Ottima resistenza chimica
  • Elevata resistenza termica
  • Ridotta dilatazione terminca
Straight delivery.
Specifiche
  • Cono femmina:
    19/26 NS
  • Lunghezza totale:
    180 mm