2-Methylthiazole
1
Codice catalogo WAKO326-44552-25G
Marketsource
Nome del fornitore: Wako
2-Methylthiazole
Codice catalogo WAKO326-44552-25G
Nome del fornitore: Wako
Marketsource
Numero CAS: 3581-87-1
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:3581-87-1
- Formula:C₄H₅NS
- Numero MDL:MFCD00053144
- Molecular Weight:99.16 g/mol
- EINECS:222-702-8
Specifiche
Specifiche
- Conf:1