Vai a Intestazione
Vai a Contenuti principale
Vai a Piè di pagina
Ricerca avanzata
Ricerca avanzata
Scheda di sicurezza
Certificati
Dati del produttore
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrati
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
Switzerland
Inserisci ordini
Stato dell'ordine
Il tuo profilo
Carrello
ContactUsLinkComponent
Pagina principale
DL-Metionina
DL-Metionina
DL-Metionina
CHMCAB5514
:
Chemicon
:
DL-Metionina
CHMCAB5514
:
Chemicon
:
Conf:
100 µl
Seq:
1286
:
:
149.21 g/mol
:
13,06004
:
∼136 °C
:
1.34 g/cm³ (20 °C)
:
Ambiente
:
200-432-1
:
59-51-8
:
C₅H₁₁NO₂S
:
MFCD00063096