Orders LinkContactUsLinkComponent
Timolftaleina
Timolftaleina
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Timolftaleina
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Certificates
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
  • Numero CAS:125-20-2
  • Formula:C₂₈H₃₀O₄
  • Numero MDL:MFCD00005909
  • Molecular Weight:430.54 g/mol
  • IndexMerck:12,09542
  • Punto di fusione:253 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:204-729-7
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg
    Specifiche:
    Marketsource