ContactUsLinkComponent
Acido acetico 0.1 mol/l (0.1 N) soluzione volumetrica
Catalog # REGECH20101
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
undefined
Acido acetico 0.1 mol/l (0.1 N) soluzione volumetrica
Catalog # REGECH20101
Supplier:  REAGECON
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :60.05 g/mol
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:200-580-7
CAS Number:64-19-7
Formula:H₃CCOOH
MDL Number:MFCD00036152