EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico)
Fournisseur: EUROCLONE
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:67-42-5
:
Formule:C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Numéro MDL:MFCD00004291
Index Merck:13,03560
Point de fusion:240…244 °C
:380.35 g/mol
Température de stockage:Ambiente
EINECS:200-651-2
Frequently Bought Together