ContactUsLinkComponent
Provette capillari per determinazioni del punto di fusione
Provette capillari per determinazioni del punto di fusione
  321242C
undefined
Provette capillari per determinazioni del punto di fusione
  321242C
  • Ø est:
    ~1 mm
  • Descrizione:
    Tubi capillari, vetro resistente
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Conf:
    100
Vetro duro.
  • Aperti all'estremità