Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Roller bottles, Nunc™ InVitro™
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificates
Informazioni su questo articolo
PETG, sterile.
- Quick-action ergonomic closure reduces wrist stain and increases productivity
- Wide range of sizes with surface areas from 1050 to 4200 cm²
- Available in both Standard and the Expanded Surface, which enables increased cell growth and product yield without the need to purchase additional production equipment or increase labour
- Easy-to-read graduations for medium fills
- Lot number is printed on each bottle to maximise traceability
For industrial scale production of vaccines, monoclonal antibodies or pharmaceuticals. Ideal for adherent cells.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.
8 varianti
Product Details & Documents
PETG, sterile.
- Quick-action ergonomic closure reduces wrist stain and increases productivity
- Wide range of sizes with surface areas from 1050 to 4200 cm²
- Available in both Standard and the Expanded Surface, which enables increased cell growth and product yield without the need to purchase additional production equipment or increase labour
- Easy-to-read graduations for medium fills
- Lot number is printed on each bottle to maximise traceability
For industrial scale production of vaccines, monoclonal antibodies or pharmaceuticals. Ideal for adherent cells.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904.
Documents
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 734-2393
- 734-2394
- 734-2396
- 734-2397
- 734-2694
- 734-2695
- 734-2392
- 734-2395
- Environmentally Preferable:
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Produzione a basso impatto
- Certificazione ambientale:
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
- NAR Certificate of Retirement
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Superficie di crescitaVolume di lavoro raccomandatoDisponibilitàPrice
- 734-2393Standard (1.2X)Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.734-2393Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 734-2394Standard PDL-coated, vented (1.2X)Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.734-2394Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 734-2396Expanded surface (2X)Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.734-2396Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 734-2397Expanded surface (2.5X)Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.734-2397Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 734-2694Expanded surface (2.5X)Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.734-2694Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 734-2695Expanded surface (5X)Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.734-2695Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 734-2392Standard (1.2X)Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.734-2392Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto - 734-2395Standard long (1XL)Specifiche:
Produzione a basso impatto More
Specifications
Cat. No.734-2395Environmentally PreferableProduzione a basso impattoCertificazione ambientaleNAR Certificate of RetirementProduzione a basso impatto