ContactUsLinkComponent
Human/Mouse Recombinant/M NT-3 (Animal free) (from E. coli)
Human/Mouse Recombinant/M NT-3 (Animal free) (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
New Product
Certificati
Human/Mouse Recombinant/M NT-3 (Animal free) (from E. coli)
Nome del fornitore:  Shenandoah Biotechnology
New Product
Specifiche
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Protein function:
    Cytokine
  • Protein/peptide type:
    Recombinant
  • Sorgente luminosa:
    E. coli
  • Specie:
    Human
    Mouse
  • Condizioni di conservazione:
    At or below −20 °C
  • Contenuto di endotossine:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Attività biologica:
    Bioactivity assay: Proliferation of a neuroblastoma cell line stably expressing TrkB (BR6), ED50 ≤20 ng/ml, bioactivity ≥5,0×10⁴ units/mg
  • ID gene:
    P20783/P20181
  • Ricostituzione:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Privo di endotossine:
    N
  • Senza corriere:
    Y
  • Protease-free:
    N
  • Senza animali:
    Y
  • Protein synonyms:
    nerve growth factor 2 (NGF-2)|HGNF|neurotrophic factor|NT3|Neurotrophin 3
  • Purezza:
    ≥95%
  • Peso molecolare:
    13,8/27,5 kDa
  • Sequenza:
    MYAEHKSHRG EYSVCDSESL WVTDKSSAID IRGHQVTVLG EIKTGNSPVK QYFYETRCKE ARPVKNGCRG IDDKHWNSQC KTSQTYVRAL TSENNKLVGW RWIRIDTSCV CALSRKIGRT
  • Livello di endotossine:
    Low
  • Formulazione:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Esente da nucleasi:
    N
  • Grado:
    RUO
  • Temperatura di spedizione:
    RT
  • Applicazioni testate:
    Bioassay